missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Von Willebrand Factor Antibody (05), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18558081 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18558081 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18558081 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306542MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Von Willebrand Factor Monoclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Von Willebrand Factor
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 05
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución ELISA, Sandwich ELISA Capture
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Von Willebrand Factor (Accession#: AAB59458.1; Met1-Lys2813).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7450
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.