Learn More
Poulten Graf™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato Volac™ Clase A con certificado
Código de producto. 12398905
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Unit Size:
cada uno
paquete de 2
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
12398905 1000 ml paquete de 2
12338905 10 mL paquete de 2
12308915 2000 mL cada uno
12388905 500 mL paquete de 2
12378905 250 mL paquete de 2
12328905 5 ml paquete de 2
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12398905
Brand: Poulten Graf™ R263/WAC/I/2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo base Hexagonal
Calibración To Contain
Color de escala Azul
Forma Round
Material del tope Polipropileno
Certificaciones/conformidad ASTM E1272-02, EN ISO 4788
Class A
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1000 ml
Incluye Certificado único
Báscula Escala de tinta acristalada de cerámica blanca
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable