Learn More
Poulten Graf™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato Volac™ Clase A con certificado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Specifications
Specifications
| Tipo base | Hexagonal |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Incluye | Certificado único |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction