Learn More
Poulten Graf™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato Volac™ Clase A con certificado
Código de producto. 12378905
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12378905 250 mL paquete de 2
12338905 10 mL paquete de 2
12308915 2000 mL cada uno
12398905 1000 ml paquete de 2
12388905 500 mL paquete de 2
12328905 5 ml paquete de 2
6 options
Código de producto. 12378905
Marca: Poulten Graf™ R263/WAC/G/2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración To Contain
Color de escala Azul
Forma Round
Certificaciones/conformidad ASTM E1272-02, EN ISO 4788
Class A
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 250 mL
Incluye Certificado único
Báscula White Ceramic Glazed Ink Scale
Graduaciones 5 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable