Learn More
Poulten Graf™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato Volac™ Clase A con certificado
Código de producto. 12328905
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 12328905
Marca: Poulten Graf™ R263/WAC/A/2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración To Contain
Color de escala Azul
Forma Round
Certificaciones/conformidad ASTM E1272-02, EN ISO 4788
Class A
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 5 ml
Incluye Certificado único
Báscula Escala de tinta acristalada de cerámica blanca
Graduaciones 0.1 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable