missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VMAT2 Antibody (CL13157) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30293482 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30293482 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30293482

Marca: Novus Biologicals NBP318556PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VMAT2 Monoclonal antibody specifically detects VMAT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VMAT2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL13157
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen MGC120477, monoamine neurotransmitter transporter, Monoamine transporter, solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2, Solute carrier family 18 member 2, SVAT, SVMTMGC120478, synaptic vesicular amine transporter, VAT2MGC26538, vesicle monoamine transporter type 2, vesicle monoamine/H+ antiporter, Vesicular amine transporter 2, VMAT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q05940, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6571
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.