missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VLDL-Receptor Mouse, Clone: VLDLR/1337, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | VLDL-Receptor |
|---|---|
| Clon | VLDLR/1337 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15971068
|
EnquireBio
7436-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15981068
|
EnquireBio
7436-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| VLDL-Receptor | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 7436 | |
| Recombinant human VLDLR fragment from c-terminal | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 143-161kDa |
| VLDLR/1337 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001309154 | |
| VLDLR | |
| IgG1 | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| HeLa or U-251 cells. Pancreas, Cerebellum, Heart or Skeletal Muscle. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto