missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VLDL-Receptor Mouse, Clone: VLDLR/1337, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 7436-MSM1-P1

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15981068

  • 554.40€ / 100 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

VLDL-Receptor
Cytoplasmic
VLDLR/1337
Unconjugated
NP_001309154
Mouse
143-161kDa
Protein A/G Purified
RUO
7436
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
VLDLR
Recombinant human VLDLR fragment from c-terminal
HeLa or U-251 cells. Pancreas, Cerebellum, Heart or Skeletal Muscle.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado