missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VKORC1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18038276 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18038276 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18038276

Marca: Novus Biologicals NBP297577C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VKORC1 Polyclonal specifically detects VKORC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VKORC1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.1.4.1, EDTP308, FLJ00289, IMAGE3455200, MST576, phylloquinone epoxide reductase, vitamin K dependent clMST134, vitamin K epoxide reductase complex subunit 1, vitamin K epoxide reductase complex, subunit 1, Vitamin K1 2,3-epoxide reductase subunit 1, vitamin K1 epoxide reductase (warfarin-sensitive), VKCFD2, VKORMGC2694
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human VKORC1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79001
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.