Learn More
Invitrogen™ Vivid™ Regeneration System, 100X
Sistema de regeneración Vivid™, 100X
Marca: Invitrogen™ P2878
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El sistema de regeneración Vivid™, 100X, es un componente del kit de detección Vivid™ CYP450 que consiste en glucosa-6-fosfato y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, que convierte el NADP+ en NADPH, que es necesario para iniciar la reacción del CYP450. El sistema de regeneración Vivid™, 100X, se incluye en los kits de detección Vivid™, pero también se puede adquirir por separado.Más sobre los kits de detección Vivid™ CYP450
Los kits de detección Vivid™ CYP450 son ensayos de alto rendimiento basados en la fluorescencia para el cribaje de interacciones enzima-fármaco y la inhibición de CYP450. Los kits de cribaje Vivid™ CYP450 incluyen sustrato Vivid™ , estándar fluorescente Vivid™, tampón de reacción, sistema de regeneración Vivid™, NADP+ y reactivo CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Los sustratos fluorogénicos Vivid™ son colorantes bloqueados que producen una señal de fluorescencia mínima hasta que se escinden o se hidroxilan. La oxidación en cualquiera de los dos sitios potenciales libera el producto altamente fluorescente. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos que expresan una isozima CYP450 humana y la citocromo-P450 reductasa humana. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja sobre los microsomas del hígado humano, ya que solo se expresa una isoenzima CYP450, lo que evita el metabolismo de otros CYP450.
>> Ver todos los kits de detección Vivid™ CYP450
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
VIVID™ | |
1 tubo, almacenar a - 80 °C | |
Sistema de regeneración | |
Kit | |
Hielo seco |
Lector de microplacas | |
Fluorescente | |
0,5 mL | |
Coenzimas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.