Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 2
Código de producto. 10259714 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. MWCO unitSize
10259714 50 kDa paquete de 25
10023147 30 kDa paquete de 25
10723837 5 kDa paquete de 25
10724027 10 kDa paquete de 25
10157244 3 kDa paquete de 25
10269714 100 kDa 25 PCS
6 options
Código de producto. 10259714
Marca: Cytiva 28932257
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Los concentradores de muestras Cytiva Life Vivaspin™ 2 están pensados para los científicos que trabajan con volúmenes de muestras entre 100 μl y 20 ml, con una gama de valores de MWCO de RM de 3 000 a 100 000.
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
  • Aceptan volúmenes de muestra de 100 μl a 20 ml, con un intervalo de valores de corte de peso molecular de Mr3000 a 100 000
  • La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
  • La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
  • Intervalo de pH compatible: 1 a 9
  • Área de membrana activa: 1,2cm2
  • Vivaspin 2 ofrece un almacenamiento sencillo sin contacto mediante la centrifugación inversa del concentrado en el tapón de recuperación
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES
MWCO 50 kDa
Área de filtración 1,2 cm2
Cantidad 25/paq.
Volumen (métrico) De 400 μl a 2 ml
Longitud (métrico) 126 mm
Anchura (métrico) 17 mm