Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para vitronectina (VTN) humana
Código de producto. 15465173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465173 96 pruebas 1 set
17175599 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465173 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHVTN
ELISA
The Human Vitronectin (VTN) ELISA quantitates Hu VTN in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu VTN. Principle of the method The Human VTN solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La vitronectina es una glicoproteína plasmática que circula en la sangre. La vitronectina circula como una mezcla de formas de 75 kDa y 65 kDa. La vitronectina es una glicoproteína adhesiva celular importante y es un componente común de la matriz extracelular y el plasma. Compite eficazmente con otras proteínas plasmáticas y a menudo participa en la fijación celular, la regulación de la coagulación sanguínea y las respuestas inmunitarias. Tiene una distribución tisular similar a la fibronectina y también su receptor de integrina reconoce la fibronectina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P04004
Intervalo del ensayo 0,819-200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,8 ng
Intervalo de calibración De 0,8 ng/ml a 200 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: A2M humana, ApoA1, ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoE, ApoH, artemina, BMP-6, calbindina D, Ck beta 8-1, CNTF, EMMPRIN, endostatina, fibrinógeno, FLRG, ligando GITR, GPBB, hemoglobina, HTRA2, IL-17E, IL-1R3, lactoferrina, mesotelina, PAPP-A, PDECGF, PDGF R alfa, pepsinógeno II, periostina, persefina, PTH, RAP, SAA, serpina F1, Tie-1, tPA, TSP-2, ubiquitina+1, vitronectina, vWF
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7448
Símbolo de gen V75,VN,VNT
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación cardiovascular
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo V75, VN, VNT
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min