missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Vitronectin Polyclonal antibody specifically detects Vitronectin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vitronectin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias de gen | complement S-protein, epibolin, serum spreading factor, Serum-spreading factor, somatomedin B, S-protein, V75, vitronectin, vitronectin (serum spreading factor, somatomedin B, complement S-protein), VN, VNT |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SLFAFRGQYCYELDEKAVRPGYPKLIRDVWGIEGPIDAAFTRINCQGKTYLFKGSQYWRFEDGVLDPDYPRNISDGFDGIPDNVDAALALPAHSYSGR |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?