Learn More
DWK Life Sciences Junta anular, para esmerilados esféricos pulidos (VITON)
Para el sellado de uniones de esmerilados esféricos pulidos de DURAN™, especialmente en aplicaciones de vacío.
Marca: DWK Life Sciences 1155357
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Las juntas esféricas sin juntas esmeriladas solo se sellan mediante el anillo de sellado. Los anillos de sellado VITON se utilizan en aplicaciones de vacío.
- Debido a las propiedades del material, se puede utilizar para trabajar con altas demandas de resistencia química del anillo de sellado.
- Anillo de sellado de VITON
Especificaciones
Sellado de juntas esmeriladas esféricas no lijadas | |
10/Paq. | |
Viton | |
NS 64 |