Learn More
Juntas tóricas Viton para juntas esféricas
Para utilizarse con juntas esféricas
42.65€ - 106.00€
Especificaciones
Material | Viton |
---|---|
Tipo | O-ring |
Para utilizar con (aplicación) | For Spherical Joints |
Cantidad | 10 Pack |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12463511
|
SVL
690-13 |
Fits RM:RF19 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12483511
|
SVL
690-16 |
Se ajusta a RM:RF41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12473511
|
SVL
690-15 |
Fits RM:RF35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Para utilizarse con juntas esféricas
Especificaciones
Viton | |
O-ring | |
For Spherical Joints | |
10 Pack |