Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylene Graduated Cylinders with Blue Scale, Class B
Código de producto. 10629682
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. unitSize
10629682 paquete de 3
1 options
Código de producto. 10629682
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 653081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polipropileno con graduaciones moldeadas en forma de anillo para una excelente legibilidad
  • Los modelos de sobreimpresión azul ofrecen una mayor legibilidad
  • Clase B, según DIN 12681
  • La base hexagonal evita que ruede
Especificaciones
Material Polipropileno
Tolerancia ±20 ml
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
Clase Clase B
Calibración Para el almacenamiento
Desechables Reusable
Diámetro (imperial) 3,81 in
Báscula Graduaciones moldeadas en azul
Diámetro (métrico) 97 mm
Graduaciones 20 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 60 °C
Subdivisión 20 ml
Forma Forma redonda
Esterilidad Non-sterile
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 18,97 in
Altura (métrico) 482 mm
Tipo Probeta graduada