Learn More
VistaLab™ Technologies Puntas de pipeta: No estéril
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μL
250 μl
1250 μL
Envase:
Econo-Pak: Envase de plástico
Econo-Pak: Recipiente de plástico
Gradilla densa: 1 capa
Rack apilada: 3 capas
Rack apilado: 3 capas
Rack apilado: 5 capas
VistaBulk: bolsa de plástico
VistaRak: 5 racks
VistaStak: 3 capas
VistaStak: 5 capas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 200
paquete de 5760
paquete de 6000
paquete de 750
paquete de 960
paquete de 9600
Descripción
- Puntas no estériles envasadas en VistaRak, VistaStak, gradilla apilada, a granel
- VistaRak: 5 gradillas, 192 puntas/gradilla, VistaStak: 3 o 5 capas 192 de puntas, gradilla apilada: 3 o 5 capas 200 de puntas, a granel: 750-1000 puntas en una bolsa o recipientes de plástico
- Utilice las puntas de pipeta VistaLab para maximizar el rendimiento y los beneficios excepcionales de las pipetas Ovation
- Todas las pipetas VistaLab están calibradas con puntas VistaLab para proporcionar un ajuste perfecto y ofrecer un rendimiento fiable en todo momento
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1250 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Azul |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 3,4 in |
| Grosor | 6,5 in |
| Formato | Stack Rack |
| Estilo de punta | Macro, Straight |
| Mostrar más |