Learn More
VistaLab™ Technologies Puntas de pipeta: No estéril
Código de producto. 11945742
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μL
250 μL
1250 μl
Envase:
Econo-Pak: Envase de plástico
Econo-Pak: Recipiente de plástico
Gradilla densa: 1 capa
Rack apilada: 3 capas
Rack apilado: 3 capas
Rack apilado: 5 capas
VistaBulk: bolsa de plástico
VistaRak: 5 racks
VistaStak: 3 capas
VistaStak: 5 capas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 200
paquete de 5760
paquete de 6000
paquete de 750
paquete de 960
paquete de 9600
Código de producto. Volumen (métrico) Envase unitSize
11945742 250 μL Econo-Pak: Envase de plástico paquete de 1000
16475094 250 μL Gradilla densa: 1 capa paquete de 200
16465124 250 μL Rack apilado: 5 capas paquete de 10000
11915712 1250 μl Econo-Pak: Recipiente de plástico paquete de 1000
16475124 1250 μl Rack apilado: 3 capas paquete de 6000
11945712 250 μL Econo-Pak: Recipiente de plástico paquete de 1000
11955742 1250 μl Econo-Pak: Envase de plástico paquete de 750
16415104 25 μL VistaBulk: bolsa de plástico paquete de 10000
16425104 250 μL VistaBulk: bolsa de plástico paquete de 10000
16435104 1250 μl VistaBulk: bolsa de plástico paquete de 10000
11925762 25 μL VistaRak: 5 racks paquete de 960
11955762 250 μL VistaRak: 5 racks paquete de 960
11995762 1250 μl VistaRak: 5 racks paquete de 960
16415114 25 μL VistaStak: 3 capas paquete de 5760
16425114 250 μL VistaStak: 5 capas paquete de 9600
16435114 1250 μl VistaStak: 3 capas paquete de 5760
16485124 250 μL Rack apilado: 5 capas paquete de 10000
16495124 1250 μl Rack apilada: 3 capas paquete de 6000
18 options
Código de producto. 11945742
Marca: VistaLab™ Technologies 4025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para utilizar con pipetas Ovation y MLA Brand
  • Puntas no estériles envasadas en VistaRak, VistaStak, gradilla apilada, a granel
  • VistaRak: 5 gradillas, 192 puntas/gradilla, VistaStak: 3 o 5 capas 192 de puntas, gradilla apilada: 3 o 5 capas 200 de puntas, a granel: 750-1000 puntas en una bolsa o recipientes de plástico
  • Utilice las puntas de pipeta VistaLab para maximizar el rendimiento y los beneficios excepcionales de las pipetas Ovation
  • Todas las pipetas VistaLab están calibradas con puntas VistaLab para proporcionar un ajuste perfecto y ofrecer un rendimiento fiable en todo momento
Especificaciones
Volumen (métrico) 250 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Color de gradilla Azul
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Modelo Protectainer
Longitud (imperial) 2,2 in
Grosor 2,5 in
Formato A granel
Estilo de punta Especialidad, Straight
Envase Econo-Pak: Envase de plástico
Cantidad 1000/paq.
Tipo de producto Pipette Tips
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) MLA, Ovation
Graduado No