missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody (730804R) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18508505 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18508505 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18508505

Marca: Novus Biologicals FAB71261RX

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal antibody specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VISTA/B7-H5/PD-1H
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 730804R
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, GI24, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VISTA/B7-H5/PD-1H, Phe33-Ala194, Accession # Q9H7M9
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64115
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.