Learn More
Estándar de referencia de viscosidad a baja temperatura Tipo N115B con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, 500 ml, Scientific™
Los estándares de viscosidad a baja temperatura certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.
Marca: Paragon Scientific N115B
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.