Learn More
Estándar de referencia de viscosidad a alta temperatura tipo N100HT, intervalos de temperatura de 100 a 150 °C, con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034 de 500 ml, Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad a ato temperatura certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.
Marca: Paragon Scientific N100HT
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Cinemática (cSt), viscosidad dinámica (mPa·s) y densidad (g/ml) dadas a todas las temperaturas
- Tamaño de envase estándar 500 ml
- Completamente rastreable a las normas nacionales
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- 2 años de vida útil
- Fabricado en el Reino Unido
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.