Learn More
Viperin Mouse anti-Human, Mouse, Clone: MaP.VIP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18330972 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
50 microgramos
18330972 100 μg 100 microgramos
18611329 50 μg 50 microgramos
2 options
Código de producto. 18330972
Marca: Novus Biologicals NBP307918100UG
Mouse Monoclonal Antibody
Viperin Monoclonal antibody specifically detects Viperin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Viperin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MaP.VIP
Concentración 0.1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS containing 0.1% BSA
Alias de gen 2510004L01Rik, cig33, cig5, Cytomegalovirus-induced gene 5 protein, interferon-inducible, radical S-adenosyl methionine domain containing 2, radical S-adenosyl methionine domain-containing protein 2, vig1, Viperin, Virus inhibitory protein, endoplasmic reticulum-associated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant mouse viperin fragment (residues 92-362)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91543
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a