Learn More
Vinculin Antibody (VCL/2575), DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18213628 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18213628 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18213628 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279942R
Mouse Monoclonal Antibody
Vinculin Monoclonal specifically detects Vinculin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vinculin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon VCL/2575
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CMD1W, CMH15, Metavinculin, MVCL, vinculin
Símbolos de los genes VCL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 174-322) of human Vinculin (VCL) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P18206)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7414
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ