Learn More
Vinculin Antibody (VCL/2572), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18222117 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18222117 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18222117
Marca: Novus Biologicals NBP279940DL594
Mouse Monoclonal Antibody
Vinculin Monoclonal specifically detects Vinculin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vinculin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon VCL/2572
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CMD1W, CMH15, Metavinculin, MVCL, vinculin
Símbolos de los genes VCL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 174-322) of human Vinculin (VCL) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P18206)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7414
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ