missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinculin Antibody (rVCL/7287), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18573735 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18573735 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18573735

Marca: Novus Biologicals NBP321062UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Vinculin Monoclonal antibody specifically detects Vinculin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vinculin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rVCL/7287
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CMD1W, CMH15, Metavinculin, MVCL, vinculin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Vinculin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7414
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.