Descripción
Vimentin Monoclonal specifically detects Vimentin in Human, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Goat, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Knockout Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vimentin |
| Aplicaciones | ELISA, Immunoassay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | VM452 |
| Conjugado | FITC |
| Dilución | ELISA, Knockout Validated |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | FLJ36605, vimentin |
| Símbolos de los genes | VIM |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |