missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody (VM452), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18189784 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18189784 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18189784

Marca: Novus Biologicals NBP233060AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Vimentin Monoclonal specifically detects Vimentin in Human, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Goat, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vimentin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon VM452
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución ELISA
Alias de gen FLJ36605, vimentin
Símbolos de los genes VIM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human vimentin protein (Uniprot: P08670)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7431
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody reacts with a 58kDa protein identified as Vimentin. It shows no cross-reaction with other closely related intermediate filament proteins (IFP however, when used in panels with other antibodies, it is useful for the sub-classification of a given tumor. Expression of Vimentin, when used in conjunction with anti-keratin, is helpful when distinguishing melanomas from undifferentiated carcinomas and large cell lymphomas. All melanomas and Schwannomas react strongly with anti-Vimentin. It labels a variety of mesenchymal cells, including melanocytes, lymphocytes, endothelial cells, and fibroblasts. Non-reactivity of anti-Vimentin is often considered more useful than its positive reactivity, since there are a few tumors that do not contain Vimentin, e.g. hepatoma and seminoma. Anti-Vimentin is also useful as a tissue process control reagent.
Especies diana Human, Pig, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Goat, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.