Descripción
Vimentin Monoclonal specifically detects Vimentin in Human, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Goat, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Knockout Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vimentin |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | VM452 |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Dilución | ELISA |
| Alias de gen | FLJ36605, vimentin |
| Símbolos de los genes | VIM |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human vimentin protein (Uniprot: P08670) |
| Mostrar más |
For Research Use Only