Descripción
Vimentin Monoclonal specifically detects Vimentin in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vimentin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | VM1170 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | FLJ36605, vimentin |
| Símbolos de los genes | VIM |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |