missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody (CL0157) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30297536 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30297536 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30297536 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252867AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Vimentin Monoclonal antibody specifically detects Vimentin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vimentin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon CL0157
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen epididymis secretory sperm binding protein, FLJ36605, VIM, vimentin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P08670, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7431
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.