missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Vimentin Monoclonal specifically detects Vimentin in Human, Rat, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vimentin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2D1 |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated |
| N.º de referencia del gen | P08670 |
| Alias de gen | FLJ36605, vimentin |
| Símbolos de los genes | VIM |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?