missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody (280618), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142262 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142262 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142262 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2105CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Vimentin Monoclonal antibody specifically detects Vimentin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Simple Western,Flow Cytometry (Intracellular Staining),Immunocytochemistry,Gene Knock-Out,Multiplex Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vimentin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 280618
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen epididymis secretory sperm binding protein, FLJ36605, VIM, vimentin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Vimentin, Ser2-Glu466, Accession # P08670
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7431
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.