missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody (280618), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 30065708 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30065708 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30065708

Marca: Novus Biologicals FAB2105G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Vimentin Monoclonal antibody specifically detects Vimentin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno Vimentin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 280618
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen epididymis secretory sperm binding protein, FLJ36605, VIM, vimentin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Vimentin, Ser2-Glu466, Accession # P08670
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7431
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.