Learn More
Villin 1 Antibody (VIL1/8105R), DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18568336 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18568336 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18568336
Marca: Novus Biologicals NBP321089R
Rabbit Monoclonal Antibody
Villin 1 Monoclonal antibody specifically detects Villin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Villin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon VIL1/8105R
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen D2S1471, VIL, villin 1, villin-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa600-700) of human Villin 1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7429
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ