missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Villin 1 Antibody (VIL1/1314 + VIL1/2376), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18540055 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18540055 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18540055 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308919AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Villin 1 Monoclonal antibody specifically detects Villin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Villin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon VIL1/1314 + VIL1/2376
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen D2S1471, VIL, villin 1, villin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant fragment (around aa179-311) of human Villin 1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P09327)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7429
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.