Learn More
VIGR/GPR126 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18370066 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18370066 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18370066
Marca: Novus Biologicals NBP314378
Rabbit Polyclonal Antibody
VIGR/GPR126 Polyclonal antibody specifically detects VIGR/GPR126 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VIGR/GPR126
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen APG1, Developmentally regulated G-protein-coupled receptor, DREG, FLJ14937, G protein-coupled receptor 126, G-protein coupled receptor 126, HBV PreS1-transactivated protein 2, Vascular inducible G protein-coupled receptor, vascular-inducible G protein-coupled receptor, VIGRPS1TP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 18 amino acid peptide from N-Terminus extracellular domain of human VIGR/GPR126.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57211
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.