Learn More
Centrin 1 Antibody (CETN1/9877), Novus Biologicals™
Código de producto. 30301499 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30301499 100 μg 100 microgramos
30297719 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 30301499
Marca: Novus Biologicals NBP344585100ug
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
Centrin 1 Monoclonal antibody specifically detects Centrin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Centrin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CETN1/9877
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen calcium binding protein, caltractin, Caltractin isoform 2, CEN1centrin-1, centrin, EF-hand protein, 1, CETN, EF-hand protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-172) of human Centrin 1 protein (Uniprot: Q12798). Exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C.
Formulario Purified
Isotype IgG