Learn More
VZV gH/gL Antibody [Janelia Fluor™ 669] - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Código de producto. 30281575 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30281575 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30281575
Marca: Novus Biologicals NBP343771JF669
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Polyclonal Antibody
VZV gH/gL Polyclonal antibody specifically detects VZV gH/gL in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VZV gH/gL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen envelope glycoprotein H, Envelope glycoprotein L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus gH & gL Heterodimer (Oka vaccine) (Uniprot#: Q775J3 & Q9J3N1)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG