Learn More
VZV gH/gL Antibody - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Código de producto. 30281552 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30281552 100 μL 100 microlitros
30281553 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30281552
Marca: Novus Biologicals NBP343771100ul
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Polyclonal Antibody
VZV gH/gL Polyclonal antibody specifically detects VZV gH/gL in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VZV gH/gL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:20000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 μm filtered solution in PBS
Alias de gen envelope glycoprotein H, Envelope glycoprotein L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus gH & gL Heterodimer (Oka vaccine) (Uniprot#: Q775J3 & Q9J3N1)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG