Learn More
Invitrogen™ Human TMEM168 (aa 457-531) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30212989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30212989 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 30212989 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP109616
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (95%), Rat (95%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-139951 (PA5-139951. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TMEM168 is a multi-pass membrane protein. It belongs to the TMEM168 family. The exact function of TMEM168 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9H0V1
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 64418
Nombre Human TMEM168 (aa 457-531) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 5730526F17Rik; 8430437G11Rik; AI462344; AI504145; RGD1307778; Tmem168; Transmembrane protein 168
Nombre común TMEM168
Símbolo de gen TMEM168
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia YHMIETYGCDYSTSGLSFDTLHSKLKAFLELRTVDGPRHDTYILYYSGHTHGTGEWALAGGDTLRLDTLIEWWRE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining