Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BTN1A1/Butyrophilin Protein
Código de producto. 18785436
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. 18785436
Marca: R&D Systems™ 8467BT050
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Learn More About B7-related Butryophilins as Immune Modulators View Webinar
Measured by its ability to inhibit anti-CD3 antibody induced IL-2 secretion in human T lymphocytes. The ED50 for this effect is 0.5-2.5 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q4VAN1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID de gen (Entrez) 696
Peso molecular M.W. (Observed): 33-41 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 25 kDa
Nombre BTN1A1/Butyrophilin
Método de preparación Reconstitute at 100μg/mL in PBS.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 33-41kDa, reducing conditions
Cantidad 50 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived human BTN1A1/Butyrophilin protein Ala27-Arg242 with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Ala27
Sin aditivos Carrier Protein
Forma estructural Noncovalent dimer
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen BTN1A1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE with silver staining.
Expresión BTN1A1/Butyrophilin