Learn More
p53 Antibody (Pab DO-1), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18752562 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18752562 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18752562
Marca: Novus Biologicals NBP250538MFV610
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno p53
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, ChIP Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Pab DO-1
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human wild type p53 protein expressed in E.coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, HIF Target Genes, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, p53 Pathway, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7157
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a