Learn More
Torsin A Antibody (SR1592), Novus Biologicals™
Código de producto. 18682834 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18682834 100 μg 100 microlitros
18678374 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18682834
Marca: Novus Biologicals NBP321637100ul
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Monoclonal Antibody
Torsin A Monoclonal antibody specifically detects Torsin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Torsin A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1592
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen DQ2Torsin family 1 member A, Dystonia 1 protein, dystonia 1, torsion (autosomal dominant; torsin A), DYT1torsin-1A, torsin family 1, member A (torsin A)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Torsin A (Uniprot #: O14656)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1861
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG