Learn More
BMI-1 Antibody (S08-7A6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18639223 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18639223 50 μg 50 microlitros
18684773 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18639223
Marca: Novus Biologicals NBP31983950ul
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Monoclonal Antibody
BMI-1 Monoclonal antibody specifically detects BMI-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BMI-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S08-7A6
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog, B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog (mouse), BMI1 polycomb ring finger oncogene, FLVI2/BMI1, MGC12685, murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog, PCGF4, polycomb complex protein BMI-1, polycomb group protein Bmi1, polycomb group ring finger 4, RING finger protein 51, RNF51Polycomb group RING finger protein 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human BMI-1 (Uniprot # P35226)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 648
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG