Learn More
OCT4 Antibody (OCT4/6847R), DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18541927 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 550
Código de producto.
18541927 0.1 mL, DyLight 550
1 options
Código de producto. 18541927
Marca: Novus Biologicals NBP321058R
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Monoclonal Antibody
OCT4 Monoclonal antibody specifically detects OCT4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OCT4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OCT4/6847R
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen class 5, transcription factor 1, MGC22487, Oct-3, OCT3Oct4, Oct-4, Octamer-binding protein 3, otc-4, OTF3POU domain class 5, transcription factor 1, OTF4, POU class 5 homeobox 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human OCT4 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Glia Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5460
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ