Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human MIS/AMH Protein
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Descripción
The Recombinant Human MIS/AMH Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MIS/AMH Protein has been validated for the following applications: Bioactivity, Binding Activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Binding Activity |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 268 |
| Peso molecular | 11.7 kDa (monomer) |
| Nombre | MIS/AMH |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli-derived human MIS/AMH protein Ala453-Arg560 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |