Learn More
Serpin C1/Antithrombin-III Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2X2V4, Novus Biologicals™
Código de producto. 18325894 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18325894 100 μg 100 microlitros
18364137 20 μg 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18325894
Marca: Novus Biologicals NBP315363100UL
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Monoclonal Antibody
Serpin C1/Antithrombin-III Monoclonal antibody specifically detects Serpin C1/Antithrombin-III in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serpin C1/Antithrombin-III
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2X2V4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Alias de gen AT3antithrombin-III, ATIIIantithrombin III, MGC22579, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade C (antithrombin), member 1, serine-cysteine proteinase inhibitor clade C member 1, Serpin C1, serpin peptidase inhibitor, clade C (antithrombin), member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Serpin C1/Antithrombin-III (P01008).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 462
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG