Learn More
JAB1 Antibody (8H8.5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18292330 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18292330 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18292330
Marca: Novus Biologicals NB200312
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
JAB1 Monoclonal specifically detects JAB1 in Human, Mouse, Drosophila samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno JAB1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 8H8.5
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Alias de gen COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 5 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 5, CSN5COP9 (constitutive photomorphogenic, Arabidopsis, homolog) subunit 5, EC 3.4, JAB138 kDa Mov34 homolog, Jun activation domain-binding protein 1, MOV-34, SGN5MGC3149, Signalosome subunit 5
Símbolos de los genes COPS5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The full-length mouse JAB-1 gene expressed in E. coli.
Peso molecular del antígeno 38 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10987
Especificidad de la prueba This is specific for JAB-1.
Especies diana Human, Mouse, Drosophila
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a