Learn More
TIP30 Antibody (5D6), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18285750 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18285750 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18285750
Marca: Novus Biologicals NBP259482AF488
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
TIP30 Monoclonal antibody specifically detects TIP30 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TIP30
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5D6
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 30 kDa HIV-1 TAT-interacting protein, CC3oxidoreductase HTATIP2, EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, FLJ26963, HIV-1 Tat interactive protein 2, 30 kDa, HIV-1 Tat interactive protein 2, 30kDa, HIV-1 TAT-interactive protein 2, SDR44U1, Tat-interacting protein (30kD), TIP30short chain dehydrogenase/reductase family 44U, member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TIP30 (1-242aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10553
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ