Learn More
CCR8 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18189971 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18189971 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18189971
Marca: Novus Biologicals NBP215767
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Polyclonal Antibody
CCR8 Polyclonal specifically detects CCR8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen P51685
Alias de gen CC chemokine receptor 8, C-C CKR-8, CC-chemokine receptor chemr1, CC-CKR-8, CCR-8, CDw198, CDw198 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 8, chemokine (C-C) receptor 8, chemokine (C-C) receptor-like 2, Chemokine receptor-like 1, CKR-L1, CKRL1MGC129966, CMKBR8MGC129973, CMKBRL2C-C chemokine receptor type 8, CY6, GPRCY6, GPR-CY6, TER1CC chemokine receptor CHEMR1
Símbolos de los genes CCR8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human CCR8. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 41 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1237
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG